Merck
417203
Sigma-Aldrich
R-Alpine-Borane®
97%
別名:
B-イソピノカンフェイル-9-ボラビシクロ[3.3.1]ノナン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H31B
CAS番号:
分子量:
258.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]21/D -22°, c = 12 in THF
bp
>55 °C (lit.)
密度
0.947 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[C@H]1[C@@H](CC2CC1C2(C)C)B3C4CCCC3CCC4
InChI
1S/C18H31B/c1-12-16-10-13(18(16,2)3)11-17(12)19-14-6-4-7-15(19)9-5-8-14/h12-17H,4-11H2,1-3H3/t12-,13+,14-,15+,16-,17-/m1/s1
InChI Key
VCDGSBJCRYTLNU-PHPOFCCKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
R-Alpine-Borane® is a chiral reducing agent, synthesized from (+)-α-pinene via hydroboration.
アプリケーション
R-Alpine-Borane® may be used in the preparation of (22R)-hydroxy-23-acetylenic steroids with high stereoselectivity.
Reagent for the asymmetric reduction of a variety of prochiral ketones.
法的情報
Alpine-Borane is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Pyr. Liq. 1
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ramachandran, P.V. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 4, 2399-2399 (1993)
Stereocontrolled synthesis of 22-hydroxy-23-acetylenic steroids, key intermediates in steroid side chain construction. Observation of a directive effect by an a-chiral site during asymmetric reduction with-B-3-pinanyl-9-BBN (Alpine-Borane).
Midland MM and Kwon YC.
Tetrahedron Letters, 25(52), 5981-5984 (1984)
Diisopinocampheylchloroborane, a remarkably efficient chiral reducing agent for aromatic prochiral ketones.
Chandrasekharan J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 50(25), 5446-5448 (1985)
Matteson DS
Stereodirected Synthesis with Organoboranes, 346-347 (2012)