Merck
413674
Sigma-Aldrich
ヨウ化ランタン(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.9% trace metals basis
別名:
三ヨウ化ランタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaI3
CAS番号:
分子量:
519.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for synthesis
製品種目
AnhydroBeads
アッセイ
99.9% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
772 °C (lit.)
密度
5.63 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
I[La](I)I
InChI
1S/3HI.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
KYKBXWMMXCGRBA-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
413674-5G:4548173993928
413674-VAR:
413674-5G-PW:
413674-1G:
413674-BULK:
413674-1G-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)