Merck
449822
Sigma-Aldrich
臭化ランタン(III)
AnhydroBeads, −10 mesh, ≥99.99% trace metals basis
別名:
トリブロモランタン, 臭化ランタン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
LaBr3
CAS番号:
分子量:
378.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
製品種目
AnhydroBeads
品質水準
アッセイ
≥99.99% trace metals basis
反応適合性
reagent type: catalyst
core: lanthanum
不純物
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
粒径
−10 mesh
mp
783 °C (lit.)
密度
5.06 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Br[La](Br)Br
InChI
1S/3BrH.La/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
XKUYOJZZLGFZTC-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
珍しい双四面体構造単位を持つCsNaLa6Br14N2とLa3Br6Nの固相合成に適用されます
特徴および利点
珍しい双四面体構造単位を持つCsNaLa6Br14N2とLa3Br6Nの固相合成に適用されます。
法的情報
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
449822-10G-PW:
449822-2G-PW:
449822-2G:
449822-10G:
449822-BULK:
449822-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Lulei, M.
Inorganic Chemistry, 37, 777-777 (1998)