Merck
409405
Sigma-Aldrich
クロロトリス(トリメチルシリル)シラン
97%
別名:
1,1,1,3,3-ヘキサメチル-2-(トリメチルシリル)-2-クロロトリシラン, 2-クロロ-1,1,1,3,3,3-ヘキサメチル-2-(トリメチルシリル)トリシラン, トリス(トリメチルシリル)クロロシラン, トリス(トリメチルシリル)シリルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[(CH3)3Si]3SiCl
CAS番号:
分子量:
283.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
solid
アッセイ:
97%
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
50-52 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)[Si](Cl)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H27ClSi4/c1-11(2,3)14(10,12(4,5)6)13(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
HCOROOJWVHFMRJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
クロロトリス(トリメチルシリル)シランは有機ケイ素試薬であり、一般的にアルコールの保護に利用されます。また、有機金属試薬、シリルエノールエーテル、および新規ポリマー/材料の調製にも使用されます。
アプリケーション
スーパーシリル保護基
用途:
  • P-P結合への挿入
  • ジアステレオ選択的アルドール反応およびカスケード反応
  • ハイパーシリル置換モノホスフィンおよびジホスフィンの調製
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3 - Water-react 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
87.8 °F - closed cup
引火点(℃)
31 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第2類:可燃性固体
引火性固体
危険等級III
Jan Code
409405-BULK:
409405-25G:
409405-VAR:
409405-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chlorotris(trimethylsilyl)silane
e-EROS Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis. (2011)
資料
The super silyl group is a powerful tool for the synthetic chemist, showing great efficacy in various carbon–carbon bond forming reactions.