アッセイ
95%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.449 (lit.)
bp
55-56 °C/10 mmHg (lit.)
密度
0.909 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)C(C)(C)[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C8H19ClSi/c1-7(2)8(3,4)10(5,6)9/h7H,1-6H3
InChI Key
KIGALSBMRYYLFJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
アルコールおよび他の官能基の保護試薬。 シリコンナフトシアニンおよびシクロデキストリン誘導体の合成に使用され、それぞれ抗腫瘍色素、キラル固定相として有用です。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
114.8 °F - closed cup
引火点(℃)
46 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302449-100G:
302449-VAR:
302449-5G:
302449-25G:
302449-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 2585-2585 (1993)
Tetrahedron Asymmetry, 5, 347-347 (1994)
Aldrichimica Acta, 19, 52-52 (1986)
Journal of medicinal chemistry, 37(3), 415-420 (1994-02-04)
Bis(tert-butyldimethylsiloxy)- (7), bis(dimethylthexylsiloxy)- (8), bis(tri-n-hexylsiloxy)- (9), and bis(dimethyloctadecylsiloxy)silicon 2,3-naphthalocyanines (10) were prepared via substitution of the bis(hydroxy) precursor with the corresponding chlorosilane ligands and characterized by spectroscopic and combustion analyses. They show strong absorption around 780 nm where tissues exhibit