Merck
40242
Sigma-Aldrich
Chloro(dodecyl)dimethylsilane
≥95.0% (GC)
別名:
Chloro-dimethyl-dodecylsilane, Dimethyldodecylchlorosilane, Dodecyldimethylchlorosilane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H3C(CH2)11Si(CH3)2Cl
CAS番号:
分子量:
262.93
Beilstein:
5240407
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.445
bp
291-293 °C
密度
0.865 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES記法
CCCCCCCCCCCC[Si](C)(C)Cl
InChI
1S/C14H31ClSi/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16(2,3)15/h4-14H2,1-3H3
InChI Key
DLLABNOCKQMTEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
40242-25ML:
40242-100ML:
40242-BULK:
40242-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)