Merck
400386
Sigma-Aldrich
アランN,N-ジメチルエチルアミン錯体 溶液
0.5 M in toluene
別名:
(エチルジメチルアミン)トリヒドロアルミニウム, ジメチルエチルアミン アラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5N(CH3)2 · AlH3
CAS番号:
分子量:
103.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: reductant
濃度
0.5 M in toluene
密度
0.837 g/mL at 25 °C
官能基
amine
SMILES記法
[AlH3].CCN(C)C
InChI
1S/C4H11N.Al.3H/c1-4-5(2)3;;;;/h4H2,1-3H3;;;;
InChI Key
CXNFERZVFRNSPE-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
アランN,N-ジメチルエチルアミン錯体溶液は、臭素化γ-ラクタム還元のための選択的還元剤として使用され、ジヒドロフルストラミンCおよびフルストラミンEアルカロイドを合成できます。
以下の用途に用いる反応剤です。
  • アルミニウムナノ粒子の調製
  • フッ素化反応
  • アルミニウムフィルムの成長に用いるアルミニウム金属-有機化学蒸着
  • 配位子交換反応
  • ニトリルやイソニトリルのヒドロアルミニウム化
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-4.0 °F
引火点(℃)
-20 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
400386-BULK:
400386-50ML:4548173285443
400386-100ML:4548173285436
400386-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hossein Robatjazi et al.
Science advances, 5(2), eaav5340-eaav5340 (2019-02-21)
Metal-organic frameworks (MOFs) and metal nanoparticles are two classes of materials that have received considerable recent attention, each for controlling chemical reactivities, albeit in very different ways. Here, we report the growth of MOF shell layers surrounding aluminum nanocrystals (Al
First total syntheses of dihydroflustramine C and flustramine E, alkaloids from the marine bryozoan Flustra foliacea.
Morales-Rios MS, et al.
Tetrahedron, 58(8), 1479-1484 (2002)