Merck
400076
Sigma-Aldrich
(エチレンジアミン)パラジウム(II)クロリド
97%
別名:
NSC 153155, NSC 209490, ジクロロ(1,2-ジアミノエタン)パラジウム, ジクロロ(エチレンジアミン)パラジウム(II), パラジウム(II)クロリドエチレンジアミン錯体
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Pd(H2NCH2CH2NH2)Cl2
CAS番号:
分子量:
237.42
Beilstein:
4934132
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
for synthesis
synthesis grade
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: palladium
reaction type: Cross Couplings
reagent type: catalyst
mp
>278 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Pd]Cl.NCCN
InChI
1S/C2H8N2.2ClH.Pd/c3-1-2-4;;;/h1-4H2;2*1H;/q;;;+2/p-2
InChI Key
CAYKJANQVKIYPJ-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
以下の用途に用いる触媒です。
  • 6-(置換ベンジル)イミダゾ[2,1-b][1,3]チアゾールの合成
  • Sonogashiraカップリング反応
以下の用途に用いる反応剤です。
  • 環中環錯体の自己組織化
  • グリコースリン酸類との金属結合
  • 混合金属、混合ピリミジン自己組織化メタラカリックス[n]アレーンの合成
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
400076-1G:
400076-VAR:
400076-BULK:
400076-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
プロトコル
US EPA Method 8260: GC Analysis of Volatiles on SPB®-624 after Purge & Trap using "K" Trap, Fast GC Analysis