Merck
394629
Sigma-Aldrich
Reacta-Sil
Mixture of chlorotrimethylsilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyldisilazane, and pyridine (1:2:10)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
フォーム
liquid
密度
0.938 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C[Si](C)(C)Cl.c1ccncc1.C[Si](C)(C)N[Si](C)(C)C
InChI
1S/C6H19NSi2.C5H5N.C3H9ClSi/c1-8(2,3)7-9(4,5)6;1-2-4-6-5-3-1;1-5(2,3)4/h7H,1-6H3;1-5H;1-3H3
InChI Key
MNIBVWDUHGUQIQ-UHFFFAOYSA-N
その他情報
Sediment is common and does not affect use
法的情報
Reacta-Sil is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
394629-10ML:
394629-VAR:
394629-BULK:
394629-1ML:
394629-25ML:4548174005187
394629-10X1ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)