Merck
391905
Sigma-Aldrich
ジメチルマロニルクロリド
98%
別名:
2,2-Dimethylmalonic acid dichloride, 2,2-Dimethylmalonyl chloride, 2,2-Dimethylmalonyl dichloride, 2,2-Dimethylpropanedioyl dichloride, Dimethylmalonic acid dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H3C)2C(COCl)2
CAS番号:
分子量:
169.01
Beilstein:
774374
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
60 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.278 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(C)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-5(2,3(6)8)4(7)9/h1-2H3
InChI Key
CJXQAYQWVNXIQE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
123.8 °F - closed cup
引火点(℃)
51 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体