Merck
235512
Sigma-Aldrich
Diethylmalonyl dichloride
98%
別名:
Diethylmalonic acid dichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCOC(C2H5)2COCl
CAS番号:
分子量:
197.06
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
197-199 °C (lit.)
密度
1.145 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CCC(CC)(C(Cl)=O)C(Cl)=O
InChI
1S/C7H10Cl2O2/c1-3-7(4-2,5(8)10)6(9)11/h3-4H2,1-2H3
InChI Key
FWKCXFPQSXNCBW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Diethylmalonyl dichloride has been used in the preparation of:
  • 5,5-diethyl-1,3-dihydroxybarbituric acid (N,N′-dihydroxyveronal) via condensation with 1,3-dibenzyloxyurea
  • 1,11-dibronzo-4,8-diaza-6,6-diethyl-5,7-dioxoundecane
  • amide containing crowned derivatives of dithiomaleonitrile
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
165.2 °F - closed cup
引火点(℃)
74 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
235512-BULK:
235512-25G:
235512-VAR:
235512-100G:
235512-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pyrimidine N-oxides. IV. The N, N'-dihydroxy derivatives of phenobarbital and veronal.
Cowden W and Jacobsen NW.
Australian Journal of Chemistry, 35(4), 795-797 (1982)
Macrocyclic dithiomaleonitrile derivatives containing sulfur and nitrogen heteroatoms.
Lange SJ, et al.
Tetrahedron, 51(30), 8175-8188 (1995)