アッセイ
99%
mp
184 °C (dec.) (lit.)
λmax
760 nm
SMILES記法
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCN1\C(Sc2ccccc12)=C\C=C\C=C\C=C\c3sc4ccccc4[n+]3CC
InChI
1S/C25H25N2S2.ClHO4/c1-3-26-20-14-10-12-16-22(20)28-24(26)18-8-6-5-7-9-19-25-27(4-2)21-15-11-13-17-23(21)29-25;2-1(3,4)5/h5-19H,3-4H2,1-2H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI Key
PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
389919-VAR:
389919-BULK:
389919-500MG:
389919-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Graphene has emerged as the new wonder material. Being only one atom thick and composed of carbon atoms arranged in a hexagonal honeycomb lattice structure, the interest in this material has exploded exponentially since 2004 when it was first isolated and identified using a very simple method.