Merck
383325
Sigma-Aldrich
Zirconium(IV) trifluoroacetylacetonate
97%
別名:
Zirconium (IV) trifluoroacetylacetonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Zr(C5H4F3O2)4
CAS番号:
分子量:
703.54
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
97%
フォーム
solid
反応適合性
core: zirconium
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
C\C(O[Zr](O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)(O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)O\C(C)=C/C(=O)C(F)(F)F)=C\C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/4C5H5F3O2.Zr/c4*1-3(9)2-4(10)5(6,7)8;/h4*2,9H,1H3;/q;;;;+4/p-4/b4*3-2-;
InChI Key
QZQWHIKBKAPMGX-SFFXPQKJSA-J
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
383325-1G:4548173367026
383325-BULK:
383325-VAR:
383325-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Magnetism and magnetic materials have been of scientific interest for over 1,000 years. More recently, fundamental investigations have focused on exploring the various types of magnetic materials and understanding the magnetic effects created by electric currents.