Merck
376035
Sigma-Aldrich
(Ethylthio)trimethylsilane
technical grade, 90%
別名:
Ethyl trimethylsilyl sulfide, Trimethylsilyl ethyl sulfide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5SSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
134.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
グレード
technical grade
アッセイ
90%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
69-70 °C/100 mmHg (lit.)
密度
0.83 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C5H14SSi/c1-5-6-7(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI Key
HXAFQWICVBBXMZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(Ethylthio)trimethylsilane is reported to participate in the synthesis of adenophostin A and analog. It reacts with primary and secondary amines to yield aminosilane and ethanethiol.
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
62.6 °F - closed cup
引火点(℃)
17 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
376035-BULK:
376035-1G:
376035-VAR:
376035-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
An expeditious route to the synthesis of adenophostin A.
van Straten NCR, et al.
Tetrahedron, 53(18), 6509-6522 (1997)
Some reactions of silyl-and germyl-sulphur compound with the S< sup> II</sup>? N bond.
Armitage DA and Clark MJ.
Journal of Organometallic Chemistry, 24(3), 629-631 (1970)