Merck
359491
Sigma-Aldrich
トリメチル(メチルチオ)シラン
97%
別名:
(メチルチオ)トリメチルシラン, トリメチルシリルメチルスルフィド, メチルトリメチルシリルスルフィド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3SiSCH3
CAS番号:
分子量:
120.29
Beilstein:
2035839
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.451 (lit.)
bp
110-114 °C (lit.)
密度
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CS[Si](C)(C)C
InChI
1S/C4H12SSi/c1-5-6(2,3)4/h1-4H3
InChI Key
JDYCDPFQWXHUDL-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
71.6 °F - closed cup
引火点(℃)
22 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359491-5ML:
359491-BULK:
359491-1ML:
359491-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)