368679
cis-1-ブロモ-1-プロペン
97%
別名:
(Z)-1-Bromo-1-propene, (Z)-1-Bromoprop-1-ene, (Z)-1-Bromopropene, (Z)-1-Propenyl bromide, (Z)-Propenyl bromide, cis-1-Bromopropene, cis-1-Propenyl bromide
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.4545 (lit.)
bp
58 °C (lit.)
密度
1.423 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES記法
C\C=C/Br
InChI
1S/C3H5Br/c1-2-3-4/h2-3H,1H3/b3-2-
InChI Key
NNQDMQVWOWCVEM-IHWYPQMZSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-29.2 °F - closed cup
引火点(℃)
-34 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
368679-10G:
368679-VAR:
368679-BULK:
368679-50G:
この製品を見ている人はこちらもチェック