Merck
657484
Sigma-Aldrich
(E)-2-ブロモ-2-ブテン
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CH=C(Br)CH3
CAS番号:
分子量:
135.00
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
屈折率
n20/D 1.459 (lit.)
bp
84 °C (lit.)
密度
1.332 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C\C=C(\C)Br
InChI
1S/C4H7Br/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H3/b4-3-
InChI Key
UILZQFGKPHAAOU-ARJAWSKDSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
23.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-5 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
657484-5ML:
657484-BULK:
657484-1ML:
657484-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)