Merck
B78254
Sigma-Aldrich
2-ブロモプロペン
99%
別名:
イソプロペニルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C(Br)=CH2
CAS番号:
分子量:
120.98
Beilstein:
1731926
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
蒸気圧
5.05 psi ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
99%
屈折率
n20/D 1.4436 (lit.)
bp
47-49 °C (lit.)
密度
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(Br)=C
InChI
1S/C3H5Br/c1-3(2)4/h1H2,2H3
InChI Key
PHMRPWPDDRGGGF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
39.2 °F - closed cup
引火点(℃)
4 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
B78254-10G:
B78254-BULK:
B78254-VAR:
B78254-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)