Merck
359998
Sigma-Aldrich
(2-ブロモビニル)トリメチルシラン
approx. 90% trans, 98%
別名:
β-(トリメチルシリル)ビニルブロミド, 1-ブロモ-2-(トリメチルシリル)エチレン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH=CHSi(CH3)3
CAS番号:
分子量:
179.13
Beilstein:
1700085
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
50-51 °C/52 mmHg (lit.)
密度
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES記法
C[Si](C)(C)\C=C\Br
InChI
1S/C5H11BrSi/c1-7(2,3)5-4-6/h4-5H,1-3H3/b5-4+
InChI Key
FKXCNOSKBLGEMQ-SNAWJCMRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
84.2 °F - closed cup
引火点(℃)
29 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
359998-1ML:
359998-5ML:
359998-VAR:
359998-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alan R. Katritzky et al.
The Journal of organic chemistry, 62(23), 8201-8204 (2001-10-24)
A new general route to conjugated enynyl ketones was developed based on a two-step procedure. First, palladium-catalyzed cross-coupling reactions of 1-(benzotriazol-1-yl)propargyl ethyl ether (3) and vinyl triflates or vinyl bromides afforded the key intermediates [1-(benzotriazol-1-yl)-1-enynyl]methyl ethyl ethers 5a-d in good
Arkady Krasovskiy et al.
Organic letters, 13(15), 3818-3821 (2011-07-12)
Negishi couplings at olefinic centers do not always occur with the anticipated maintenance of stereochemistry. The source of erosion has been traced to the ligand, and a modified method has been developed that solves the stereochemical issue and significantly improves
Spiro [2.4] hepta-1, 4, 6-triene
Billups WE, et al.
Journal of the American Chemical Society, 116(14), 6463-6463 (1994)