Merck
348562
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Methylbutyric anhydride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[C2H5CH(CH3)CO]2O
CAS番号:
分子量:
186.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
95%
フォーム
liquid
光学活性
[α]20/D +35°, neat
屈折率
n20/D 1.418 (lit.)
bp
60 °C/0.2 mmHg (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
anhydride
ester
SMILES記法
CC[C@H](C)C(=O)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C10H18O3/c1-5-7(3)9(11)13-10(12)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-/m0/s1
InChI Key
WRTPVONNQPWNRH-YUMQZZPRSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
194.0 °F - closed cup
引火点(℃)
90 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
348562-BULK:
348562-VAR:
348562-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Sebastian Schwindl et al.
Phytochemistry, 144, 58-70 (2017-09-11)
A methanolic extract of Juglans regia L. leaves was fractioned by various chromatographic techniques yielding a total of 40 metabolites belonging to megastigmane, tetralone, phenylpropanoid, neolignane and juglone glycosides. Ten unknown megastigmane glucoside derivatives (juglanionosides A-K, 1-10) and six unknown