Merck
348481
Sigma-Aldrich
Potassium nitrate-15N
10 atom % 15N
別名:
15N Labeled KNO3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K15NO3
CAS番号:
分子量:
102.10
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352102
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
10 atom % 15N
品質水準
フォーム
solid
分子量
101.2 by atom % calculation (10 atom % 15N)
mp
334 °C (lit.)
密度
2.132 g/mL
アプリケーション
agriculture
質量シフト
M+1
SMILES記法
[K+].[O-][15N+]([O-])=O
InChI
1S/K.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1/i;1+1
InChI Key
FGIUAXJPYTZDNR-IEOVAKBOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Flame over circle
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Ox. Sol. 3
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
消防法
第1類:酸化性固体
硝酸塩類
危険等級I
第一種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
348481-BULK:
348481-25G:
348481-5G:
348481-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)