Merck
347299
Sigma-Aldrich
2,6-ジフルオロトルエン
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3C6H3F2
CAS番号:
分子量:
128.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
liquid
アッセイ:
99%
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.453 (lit.)
bp
112 °C/740 mmHg (lit.)
密度
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES記法
Cc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H6F2/c1-5-6(8)3-2-4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChI Key
MZLSNIREOQCDED-UHFFFAOYSA-N
詳細
2,6-Difluorotoluene reacts with chlorine to give 2,6-difluorobenzyl chloride, which gets converted to 2,6-difluorobenzaldehyde through Sommelet′s reaction.[1] Six-fold potential for internal methyl rotation in first singlet excited state and cation ground state of 2,6-difluorotoluene has been determined.[2]
アプリケーション
2,6-Difluorotoluene was used to generate jet-cooled 2,6-difluorobenzyl radical and to investigate its vibronically resolved emission spectra.[3]
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
50.0 °F - closed cup
引火点(℃)
10 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
347299-5G:
347299-VAR:
347299-1G:
347299-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Observation of vibronic emission spectrum of the jet-cooled 2, 6-difluorobenzyl radical.
Lee SK and Baek DY.
The Journal of Physical Chemistry A, 104(22), 5219-5221 (2000)
Methyl Group Internal Rotation in 2, 6-Difluorotoluene (S1) and 2, 6-Difluorotoluene+ (D0).
Walker RA, et al.
The Journal of Physical Chemistry, 99(33), 12422-12433 (1995)
Preparation of 2, 6-difluoro-n-alkylbenzenes from 1, 3-difluorobenzene Transformation of 2, 6-difluorotoluene to the corresponding benzaldehyde via benzyl chloride.
Malykhin EV and Shteingarts VD.
Journal of Fluorine Chemistry, 9(1), 19-20 (1998)