アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.631 (lit.)
bp
103-104 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.926 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
iodo
SMILES記法
Clc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4ClI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
The multiple-quantum proton NMR spectra of 3-chloroiodobenzene was studied.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
242578-25G:4548173993164
242578-BULK:
242578-5G:4548173993171
242578-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Multiple-quantum NMR spectroscopy of molecules aligned in liquid-crystalline solvents.
Field LD, et al.
Journal of Magnetic Resonance, 97(3), 451-465 (1969)