Merck
280097
Sigma-Aldrich
3-ブロモヨードベンゼン
98%
別名:
1-Bromo-3-iodobenzene, 1-Iodo-3-bromobenzene, 3-Bromo-1-iodobenzene, 3-Bromophenyl iodide, 3-Iodo-1-bromobenzene, 3-Iodobromobenzene, 3-Iodophenyl bromide, m-Bromoiodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrC6H4I
CAS番号:
分子量:
282.90
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
含みます
copper as stabilizer
屈折率
n20/D 1.66 (lit.)
bp
120 °C/18 mmHg (lit.)
mp
−9.3-−9 °C (lit.)
密度
2.219 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
iodo
SMILES記法
Brc1cccc(I)c1
InChI
1S/C6H4BrI/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H
InChI Key
CTPUUDQIXKUAMO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
3-ブロモヨードベンゼンは、以下の化合物の合成に用いられています。
  • 1-(3'-ブロモフェニル)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-ヘプタデカフルオロドデセ-1-エン
  • 1-(3'-ブロモフェニル)-3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-トリデカフルオロオクト-1-エン
  • 含酸素1,6-エニン
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
280097-100G:
280097-25G:4548173987576
280097-5G:4548173987583
280097-BULK:
280097-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alexandre Pradal et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 7, 1021-1029 (2011-09-15)
A comprehensive study on the asymmetric gold-catalyzed cycloisomerization reaction of heteroatom tethered 1,6-enynes is described. The cycloisomerization reactions were conducted in the presence of the chiral cationic Au(I) catalyst consisting of (R)-4-MeO-3,5-(t-Bu)(2)-MeOBIPHEP-(AuCl)(2) complex and silver salts (AgOTf or AgNTf(2)) in
Efficient access to perfluoroalkylated aryl compounds by Heck reaction.
Darses S, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2001(6), 1121-1128 (2001)
Junpei Miyake et al.
Science advances, 3(10), eaao0476-eaao0476 (2017-10-28)
Proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) are promising devices for clean power generation in automotive, stationary, and portable applications. Perfluorosulfonic acid (PFSA) ionomers (for example, Nafion) have been the benchmark PEMs; however, several problems, including high gas permeability, low thermal