Merck
344389
Sigma-Aldrich
Pyrrole-d5
98 atom % D
別名:
1H-Pyrrole-1,2,3,4,5-d5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4D5N
CAS番号:
分子量:
72.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.5072 (lit.)
bp
131 °C
mp
-23 °C
密度
1.115 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[2H]c1c([2H])c([2H])n([2H])c1[2H]
InChI
1S/C4H5N/c1-2-4-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D/hD
InChI Key
KAESVJOAVNADME-HXRFYODMSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F
引火点(℃)
33 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
344389-VAR:
344389-1G:
344389-BULK:
344389-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Khim. Geterotsikl. Soedin., 651-651 (1993)
Journal of the American Chemical Society, 107, 354-354 (1985)