Merck
337781
Sigma-Aldrich
Tetradecylmagnesium chloride solution
1.0 M in THF
別名:
Chlorotetradecylmagnesium
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)13MgCl
CAS番号:
分子量:
257.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
1.0 M in THF
密度
0.923 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C14H29.ClH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-14H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
SKZDCNLZNNZOFG-UHFFFAOYSA-M
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
337781-VAR:
337781-BULK:
337781-100ML:4548173136936
337781-800ML:4548173136943
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)