Merck
424056
Sigma-Aldrich
ペンタデシルマグネシウムブロミド 溶液
0.5 M in diethyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)14MgBr
CAS番号:
分子量:
315.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
反応適合性
reaction type: Grignard Reaction
濃度
0.5 M in diethyl ether
bp
34.6 °C
密度
0.793 g/mL at 25 °C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C15H31.BrH.Mg/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2;;/h1,3-15H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
InChI Key
NNIBYWYQYUJVFG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-40.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く)を含有するもの
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
424056-VAR:
424056-50ML:4548173148687
424056-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yinlin Li et al.
Molecular imaging, 14, 516-525 (2015-10-16)
The goal of this study was to establish a quantitative method for measuring fatty acid (FA) metabolism with partial volume (PV) and spill-over (SP) corrections using dynamic [(11)C]palmitate positron emission tomographic (PET) images of mouse heart in vivo. Twenty-minute dynamic