Merck
33624
Sigma-Aldrich
(-)-O,O'-ジベンゾイル-L-酒石酸 モノ(ジメチルアミド)
≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H19NO7
CAS番号:
分子量:
385.37
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99.0%
光学活性
[α]20/D −79±1°, c = 5% in ethanol
mp
150-152 °C (dec.)
SMILES記法
CN(C)C(=O)[C@H](OC(=O)c1ccccc1)[C@@H](OC(=O)c2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C20H19NO7/c1-21(2)17(22)15(27-19(25)13-9-5-3-6-10-13)16(18(23)24)28-20(26)14-11-7-4-8-12-14/h3-12,15-16H,1-2H3,(H,23,24)/t15-,16-/m1/s1
InChI Key
LINPSOODYGSBAH-HZPDHXFCSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Chiral acid useful for the resolution of amines
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3