Merck
336149
Sigma-Aldrich
臭化ルビジウム
99.6% trace metals basis
別名:
ルビジウムモノブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
RbBr
CAS番号:
分子量:
165.37
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.6% trace metals basis
フォーム
powder
不純物
≤4500.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Br-].[Rb+]
InChI
1S/BrH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
JAAGVIUFBAHDMA-UHFFFAOYSA-M
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
336149-BULK:
336149-VAR:
336149-50G:
336149-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)