Merck
334502
Sigma-Aldrich
Potassium hexachloropalladate(IV)
99%
別名:
Potassium palladium(IV) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
K2PdCl6
CAS番号:
分子量:
397.33
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
99%
形状
powder
密度
2.738 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[K+].[K+].Cl[Pd--](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.2K.Pd/h6*1H;;;/q;;;;;;2*+1;+4/p-6
InChI Key
OEDRXJBJMMJUSV-UHFFFAOYSA-H
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
334502-BULK:
334502-5G:
334502-VAR:
334502-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Haitham Tartor et al.
Animals : an open access journal from MDPI, 10(8) (2020-08-14)
Protocols used to collect fish skin mucus may inadvertently compromise the sampled fish or the resulting sample. Here, we used three methods (wiping, scraping, and absorption) to collect skin mucus from Atlantic salmon and compared their invasiveness on fish skin