Merck
332151
Sigma-Aldrich
L-Tyrosine-15N
98 atom % 15N
別名:
(S)-2-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid-15N, 3-(4-Hydroxyphenyl)-L-alanine-15N, L-4-Hydroxyphenylalanine-15N, 15N Labeled L-tyrosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)C6H4CH2CH(15NH2)CO2H
CAS番号:
分子量:
182.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % 15N
品質水準
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D -12.0°, c = 1 in 1 M HCl
テクニック
bio NMR: suitable
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[15NH2][C@@H](Cc1ccc(O)cc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1/i10+1
InChI Key
OUYCCCASQSFEME-YTRLMEAHSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
本製品はバルクサイズやご要望のパッケージサイズで提供できる場合があります。価格、在庫、梱包については、Stable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
332151SP-VAR:
332151SP-BULK:
332151-500MG-A:
332151-50MG-A:
332151-BULK-A:
332151-BULK:
332151-250MG-A:
332151-VAR-A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)