Merck
330825
Sigma-Aldrich
酢酸マンガン(II)
98%
別名:
Diacetylmanganese, Manganous acetate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)2Mn
CAS番号:
分子量:
173.03
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
98%
形状
powder
反応適合性
core: manganese
SMILES記法
CC(=O)O[Mn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.Mn/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2
InChI Key
UOGMEBQRZBEZQT-UHFFFAOYSA-L
詳細
酢酸マンガン(II)は、酢酸と酸化マンガン(II、III)または炭酸マンガン(II)を反応させることによって合成できる結晶性固体です。薄膜を合成するためのゾルゲル前駆体として、また、充電式電池の正極活物質を合成するための重要な前駆体として使用されます。
アプリケーション
酢酸マンガン(II)は以下の用途に使用できます:
  • 無溶媒法を使用したガスセンシングなどのさまざまな用途に向けて酸化マンガンナノ粒子を合成するための前駆体として。
  • 高性能リチウムイオン電池用の電極の製作。
  • 高容量および高速リチウムイオン電池用のスピネル/層状ヘテロ構造正極材料の製作に最適。
  • Mnベースの触媒を調製するための出発物質として。
  • X線イメージング用のピリジンマンガンハロゲン化物シンチレーターの製作。
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2 Inhalation
ターゲットの組織
Brain
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
330825-5G:
330825-25G:
330825-100G:
330825-VAR:
330825-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Eleonora Pargoletti et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 10(9) (2020-09-05)
One of the major drawbacks in Lithium-air batteries is the sluggish kinetics of the oxygen reduction reaction (ORR). In this context, better performances can be achieved by adopting a suitable electrocatalyst, such as MnO2. Herein, we tried to design nano-MnO2
Tingwei Zhang et al.
ChemSusChem, 11(16), 2730-2736 (2018-06-01)
The rational design of highly efficient and durable oxygen reduction reaction (ORR) catalysts is critical for the commercial application of fuel cells. Herein, three-dimensional graphene (3D-G) is synthesized by the template method, which used coal tar pitch as the carbon
Fangchun Han et al.
Chemistry, an Asian journal, 12(17), 2284-2290 (2017-08-02)
This work demonstrates a facile in situ synthesis of cobalt-manganese mixed sulfide (CoMn-S) nanocages on reduced graphene oxide (RGO) sheets by using a crystalline Co-Mn precursor as the sacrificial template. The CoMn-S/RGO hybrid was applied as the anode for Li-ion
Eesh Vaghela et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(7), 5163-5176 (2017-02-01)
In this communication, structural, microstructural, transport and magnetotransport properties are reported for La
Jia Yao et al.
Chemical science, 9(11), 2927-2933 (2018-05-08)
Reactive oxygen species (ROS)-induced oxidative stress is linked to various diseases, including cardiovascular disease and cancer. Though highly efficient natural ROS scavenging enzymes have been evolved, they are sensitive to environmental conditions and hard to mass-produce. Therefore, enormous efforts have
資料
Lithium-Ion Battery Performance: Dependence on Material Synthesis and Post‑Treatment Methods