アッセイ
97%
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.461 (lit.)
bp
130-131 °C (lit.)
密度
0.8 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=C[Si](C=C)(C=C)C=C
InChI
1S/C8H12Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5-8H,1-4H2
InChI Key
UFHILTCGAOPTOV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
テトラビニルシランは、シリコン含有材料の合成に広く使用されています。また、プラズマ重合テトラビニルシランは、繊維表面の改質剤としても使用できます。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
42.8 °F - closed cup
引火点(℃)
6 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
318256-BULK:
318256-VAR:
318256-5G:
318256-1G:
318256-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Materials (Basel, Switzerland), 12(3) (2019-02-15)
Pure tetravinylsilane and its oxygen mixture were used to deposit oxidized plasma polymer films at various effective power (0.1⁻10 W) and various oxygen fractions (0⁻0.71) using RF pulsed plasma. The optical properties (refractive index, extinction coefficient, band gap) of the
Polym. Chem., 31, 891-891 (1993)
Polymers, 13(4) (2021-03-07)
High-performance fibre-reinforced polymer composites are important construction materials based not only on the specific properties of the reinforcing fibres and the flexible polymer matrix but also on the compatible properties of the composite interphase. First, oxygen-free (a-CSi:H) and oxygen-binding (a-CSiO:H)
Basalt fibre surface modification via plasma polymerization of tetravinylsilane/oxygen mixtures for improved interfacial adhesion with unsaturated polyester matrix
Materials Chemistry and Physics, 274, 125106-125106 (2021)
Organometallics, 13, 2682-2682 (1994)