Merck
86717
Sigma-Aldrich
テトラアリルシラン
≥97.0% (GC)
別名:
テトラ(2-プロペニル)シラン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(H2C=CHCH2)4Si
CAS番号:
分子量:
192.37
Beilstein:
1750943
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
liquid
屈折率
n20/D 1.485 (lit.)
n20/D 1.485
bp
90 °C/3 mmHg (lit.)
密度
0.831 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
C=CC[Si](CC=C)(CC=C)CC=C
InChI
1S/C12H20Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5-8H,1-4,9-12H2
InChI Key
AKRQMTFHUVDMIL-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
86717-VAR:
86717-1ML:
86717-BULK:
86717-5ML:
試験成績書(COA)