Merck
310816
Sigma-Aldrich
D-グルコース-1-d1
98 atom % D
別名:
変性グルコース, 標識化グルコース
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOCH2[CHOH]4CDO
CAS番号:
分子量:
181.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
フォーム
powder
光学活性
[α]25/D +52.0°, c = 2 in H2O (trace NH4OH)
mp
150-152 °C (lit.)
質量シフト
M+1
SMILES記法
[2H]C1(O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6?/m1/s1/i6D
InChI Key
WQZGKKKJIJFFOK-QVTRYHEBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Jan Code
310816-VAR:
310816-1G:
310816-BULK:
310816-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Tomáš Pluskal et al.
Nature plants, 5(8), 867-878 (2019-07-25)
Kava (Piper methysticum) is an ethnomedicinal shrub native to the Polynesian islands with well-established anxiolytic and analgesic properties. Its main psychoactive principles, kavalactones, form a unique class of polyketides that interact with the human central nervous system through mechanisms distinct
資料
Learn about monosaccharide biosynthesis and the metabolism of monosaccharides. A unit of a carbohydrate and the simplest form of a sugar, a monosaccharide cannot be hydrolyzed into a simpler compound.
Review the 10 steps of glycolysis in the Embden-Meyerhof-Parnas glycolytic pathway. Easily compare reaction stages and buy the enzymes for your life science research.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
310816-1G4061826677834
310816-250MG4061833279366