Merck
308579
Sigma-Aldrich
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene solution
50 wt. % in toluene
別名:
Kryptofix® 222B, Kryptand 222B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C22H36N2O6
CAS番号:
分子量:
424.53
Beilstein:
586455
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
形状
liquid
品質水準
濃度
50 wt. % in toluene
屈折率
n20/D 1.516
密度
0.995 g/mL at 25 °C
官能基
ether
SMILES記法
C1COCCN2CCOCCOCCN(CCO1)CCOc3ccccc3OCC2
InChI
1S/C22H36N2O6/c1-2-4-22-21(3-1)29-15-9-23-5-11-25-17-19-27-13-7-24(10-16-30-22)8-14-28-20-18-26-12-6-23/h1-4H,5-20H2
InChI Key
QXLUTPDNMOEWGG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
5,6-Benzo-4,7,13,16,21,24-hexaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.8]hexacos-5-ene can be used as a model ligand:
  • In the metal-ligand complex formation studies to predict ligand coordination with metal ions (Eu & Gd) using magnetic resonance imaging (MRI) technique.
  • In the study of coordination environment as well as redox and electronic properties of its YbII complexes.
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameHealth hazardExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
46.4 °F - closed cup
引火点(℃)
8 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
308579-VAR:
308579-100MG:4548173132761
308579-BULK:
308579-500MG:4548173132778
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Spectroscopic and Electrochemical Trends in Divalent Lanthanides through Modulation of Coordination Environment
Jenks TC, et al.
Inorganic Chemistry, 59(4), 2613-2620 (2020)