主要文書
8.11720
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 21
for synthesis
別名:
Kryptofix® 21, 1,4,10-Trioxa-7,13-diazacyclopentadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H22N2O3
CAS番号:
分子量:
218.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
250-530-3
形状
powder
mp
89-92 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H22N2O3/c1-5-13-6-2-12-4-8-15-10-9-14-7-3-11-1/h11-12H,1-10H2
InChI Key
STHIZMRUXPMSCW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (perchloric acid titration): ≥ 97
Identity (IR-spectrum): passes test
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3