Merck
696005
Sigma-Aldrich
メチルカルバマート-13C2,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
別名:
ウレチラン-13C2,15N
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
15NH213COO13CH3
分子量:
78.05
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
98 atom % 15N
アッセイ
97% (CP)
フォーム
powder
mp
56-58 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[13CH3]O[13C]([15NH2])=O
InChI
1S/C2H5NO2/c1-5-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1+1,2+1,3+1
InChI Key
GTCAXTIRRLKXRU-VMIGTVKRSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Health hazardExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)