Merck
303356
Sigma-Aldrich
12-オキソオクタデカン酸メチル
98%
別名:
Methyl 12-ketostearate, Methyl 12-oxostearate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CO(CH2)10CO2CH3
CAS番号:
分子量:
312.49
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
solid
bp
178-180 °C/0.8 mmHg (lit.)
mp
46-48 °C (lit.)
官能基
ester
ketone
SMILES記法
CCCCCCC(=O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H36O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h3-17H2,1-2H3
InChI Key
XVSPEBNRFAFNAV-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
12-オキソオクタデカン酸メチルは、長鎖ケト脂肪酸で、アジ化水素酸との反応の研究に用いられました。
アプリケーション
12-オキソオクタデカン酸メチルは、チオカルボヒドラジンとの反応によるヘキサヒドロ-3-ヘキシル-6-チオキソ-1,2,4,5-テトラジン-3-ウンデカン酸メチル、すなわちヘキサヒドロチオキソテトラジン脂肪酸誘導体の合成に用いられました。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
303356-BULK:
303356-1G:
303356-VAR:
303356-500MG:
303356-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Derivatization of keto fatty acids: Part XIII-Synthesis of methyl hexahydro-3-alkyl-6-thioxo-1, 2, 4, 5-tetrazine-3-alkanoates.
Saeed MT, et al.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 69(4), 396-397 (1992)
Derivatization of Keto Fatty Acids IV Reaction of Hydrazoic Acid on Long Chain Keto Acid Esters.
Ahmad F, et al.
European Journal of Lipid Science and Technology, 88(2), 62-65 (1986)
Michal Korinek et al.
Frontiers in pharmacology, 8, 356-356 (2017-07-05)
Increasing prevalence of allergic diseases with an inadequate variety of treatment drives forward search for new alternative drugs. Fatty acids, abundant in nature, are regarded as important bioactive compounds and powerful nutrients playing an important role in lipid homeostasis and