Merck
H7002
Sigma-Aldrich
12-ヒドロキシステアリン酸メチル
≥99% (GC)
別名:
12-ヒドロキシオクタデカン酸メチル, 12-ヒドロキシステアリン酸メチルエステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C19H38O3
CAS番号:
分子量:
314.50
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
アッセイ
≥99% (GC)
フォーム
powder
官能基
ester
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
InChI Key
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • 模擬胃条件下におけるヒドロペルオキシ、エポキシ、ケトおよびヒドロキシモデル脂質の化学変化:この研究では、12-ヒドロキシステアリン酸メチルなどのヒドロキシ脂肪酸の安定性と化学変化を消化条件下で探索し、食生活における脂肪代謝とその栄養科学への影響について洞察を提供します(Marquez-Ruiz et al., 2021)。
  • 水生ウキクサの根圏での根滲出液成分による窒素除去の刺激:この研究は、標準として、窒素循環を促進する 12-ヒドロキシステアリン酸メチルの環境応用の可能性を明らかにしたもので、廃水処理や生態系管理に関する研究に重要です(Lu et al., 2014)。
  • フェノール酸の新しいリシノール酸型脂肪抱合体の合成と抗酸化活性および抗真菌活性の評価:この研究では、食品保存や医薬品への応用が期待される 12-ヒドロキシステアリン酸メチルの誘導体の合成を検討し、その抗酸化作用と抗真菌作用について述べています(Reddy et al., 2012)。
生物化学的/生理学的作用
12-ヒドロキシステアリン酸メチルは、12-ヒドロキシステアリン酸を同定・定量のための標準として使用できるメチル―エステル化脂肪酸です。この化合物は組織、膜、合成分子ゲルとコポリマー中に存在する分子オルガノゲル化剤です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H7002-BULK:
H7002-100MG:
H7002-VAR:
H7002-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Pierre Terech et al.
The journal of physical chemistry. B, 114(35), 11409-11419 (2010-08-18)
Supercritical carbon dioxide is used to prepare aerogels of two reference molecular organogelators, 2,3-bis-n-decyloxyanthracene (DDOA) (luminescent molecule) and 12-hydroxystearic acid (HSA). Electron microscopy reveals the fibrillar morphology of the aggregates generated by the protocol. SAXS and SANS measurements show that
Allergic contact dermatitis caused by bis-diglycerylpolyacyladipate-2 (Softisan® 649) owing to its 12-hydroxystearic acid content.
Daniel W Shaw
Contact dermatitis, 65(6), 369-370 (2011-11-15)
Mark T Elsesser et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 26(23), 17989-17996 (2010-11-09)
Polymeric stabilizers are an essential ingredient for the dispersion polymerization of poly(methyl methacrylate) (PMMA) in nonpolar media. In this contribution, we focus on the synthesis of an amphipathic copolymer consisting of pendant poly(12-hydroxystearic acid) (PHS) chains grafted to an insoluble
M S Jie et al.
Lipids, 27(1), 59-64 (1992-01-01)
Methyl oleate (18:1) and linoleate (18:2) were readily transformed to the corresponding gem-dichlorocyclopropane derivatives in high yield, using triethylbenzylammonium chloride as the phase-transfer catalyst in the presence of aqueous NaOH and CHCl3. Reaction of dichlorocarbene with methyl 12-hydroxystearate furnished methyl
Allergic contact dermatitis to methyl hydroxystearate in a rubber respirator.
Emma C Benton et al.
Contact dermatitis, 67(4), 238-239 (2012-09-11)