Merck
302392
Sigma-Aldrich
3-ブロモ-2-(ブロモメチル)プロピオン酸メチル
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(BrCH2)2CHCO2CH3
CAS番号:
分子量:
259.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.508 (lit.)
bp
60-62 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.82 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
bromo
ester
SMILES記法
COC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C5H8Br2O2/c1-9-5(8)4(2-6)3-7/h4H,2-3H2,1H3
InChI Key
USXVPPOARMSYGY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
Methyl 3-bromo-2-(bromomethyl)propionate was used in synthesis of sultams and (S)-1-benzyl-3-hydroxypyrrolidine.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
302392-VAR:
302392-BULK:
302392-5G:
302392-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Alan Rolfe et al.
Organic & biomolecular chemistry, 8(9), 2198-2203 (2010-04-20)
The synthesis of small organic molecules as probes for discovering new therapeutic agents has been an important aspect of chemical-biology. Herein we report a reagent-based, diversity-oriented synthetic (DOS) strategy to probe chemical and biological space via a "Click, Click, Cyclize"