About This Item
化学式:
(BrCH2)2CHCO2H
CAS番号:
分子量:
245.90
Beilstein:
1752505
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
おすすめの製品
アッセイ
97%
mp
98-101 °C (lit.)
官能基
bromo
carboxylic acid
SMILES記法
OC(=O)C(CBr)CBr
InChI
1S/C4H6Br2O2/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3H,1-2H2,(H,7,8)
InChI Key
QQZJWQCLWOQDQV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid reacts with alkaline arsenite to yield (RS)-3-arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid.
アプリケーション
3-Bromo-2-(bromomethyl)propionic acid was used in the synthesis of t-butyl 2-(phenylthiomethyl)propenoate, t-butyl and methyl 3-(phenylthio)-2-(phenylthiomethyl)propenoate and 3-(phenylthio)-2-(phenyl- sulfinylmethyl)propenoate.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
301620-1G:
301620-VAR:
301620-BULK:
301620-5G:
この製品を見ている人はこちらもチェック
S Chawla et al.
Journal of enzyme inhibition, 8(4), 255-259 (1995-01-01)
(RS)-3-Arsono-2-(hydroxymethyl)propionic acid was synthesized by the action of alkaline arsenite on 3-bromo-2-(bromomethyl)propionic acid. It is a substrate for yeast enolase (EC 4.2.1.11) with a Km of 6.5 mM (for 2-phospho-D-glycerate Km = 0.08 mM). The catalytic constant of the enzyme
Preparation of t-Butyl 2-(Phenylthiomethyl) propenoate, t-Butyl 3-(Phenylthio)-2-(phenylthiomethyl) propenoate and related compounds.
Haynes RK, et al.
Australian Journal of Chemistry, 37(7), 1571-1578 (1984)