Merck
293881
Sigma-Aldrich
1-ヒドロキシ-1-シクロプロパンカルボン酸
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HOC3H4CO2H
CAS番号:
分子量:
102.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
solid
mp
108-110 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
hydroxyl
SMILES記法
OC(=O)C1(O)CC1
InChI
1S/C4H6O3/c5-3(6)4(7)1-2-4/h7H,1-2H2,(H,5,6)
InChI Key
GQXURJDNDYACGE-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
293881-1G:
293881-VAR:
293881-250MG:
293881-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A technique utilizing chemical reagents for direct measurement of temperature at a local area and its engineering applications.
Saka M and Hasegawa T.
Acta Mechanica Sinica, 25(2), 149-160 (2009)