Merck
293059
Sigma-Aldrich
Diethyl malonate-d2
98 atom % D
別名:
1,3-Diethyl propanedioate-2,2-d2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD2(CO2C2H5)2
CAS番号:
分子量:
162.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.13
同位体純度
98 atom % D
品質水準
アッセイ
99% (CP)
屈折率
n20/D 1.4134 (lit.)
bp
199 °C (lit.)
mp
-51--50 °C (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+2
SMILES記法
[2H]C([2H])(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C7H12O4/c1-3-10-6(8)5-7(9)11-4-2/h3-5H2,1-2H3/i5D2
InChI Key
IYXGSMUGOJNHAZ-BFWBPSQCSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
212.0 °F - closed cup
引火点(℃)
100 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
293059-BULK:
293059OOS-BULK:
293059-1G:
293059-VAR:
293059-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)