Merck
589756
Sigma-Aldrich
テトラデカン酸-14,14,14-d3
99 atom % D, 98% (CP)
別名:
Myristic acid-14,14,14-d3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CD3(CH2)12CO2H
CAS番号:
分子量:
231.39
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352202
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % D
品質水準
アッセイ
98% (CP)
フォーム
solid
bp
250 °C/100 mmHg (lit.)
mp
52-54 °C (lit.)
質量シフト
M+3
SMILES記法
[2H]C([2H])([2H])CCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1D3
InChI Key
TUNFSRHWOTWDNC-FIBGUPNXSA-N
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113.00 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
589756-1G:
589756-VAR:
589756-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Zhanru Yu et al.
Talanta, 165, 685-691 (2017-02-06)
Two-dimensional gas chromatography mass spectrometry (GCxGC-MS) is utilized to an increasing extent in biomedical metabolomics. Here, we established and adapted metabolite extraction and derivatization protocols for cell/tissue biopsy, serum and urine samples according to their individual properties. GCxGC-MS analysis revealed
Zhanru Yu et al.
Talanta, 199, 184-188 (2019-04-07)
Polyamines are a class of poly-cationic aliphatic amines, playing a role in different cellular processes such as maintaining intracellular pH and membrane potential that are relevant for general cellular physiology and ageing. The development of analytical methods for detection and