同位体純度
≥99 atom % D
品質水準
アッセイ
≥98% (CP)
フォーム
solid
テクニック
mass spectrometry (MS): suitable
質量シフト
M+5
SMILES記法
C[C@@H](CCC(O)=O)C1CCC2C3C([C@](CC([2H])([2H])[C@](O)([2H])C4([2H])[2H])(C)C4[C@H](O)[C@@H]3O)CC[C@@]21C
InChI Key
DKPMWHFRUGMUKF-XDSRRUNDSA-N
関連するカテゴリー
包装
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
908231-VAR:
908231-1MG:
908231-BULK:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
908231-1MG | 4061841232964 |