Merck
754838
Sigma-Aldrich
パルミトレイン酸-1,2,3,7,8-13C5
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
cis-9-ヘキサデセン酸-1,2,3,7,8-13C5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)5CH=CH(13CH2)2(CH2)3(13CH2)213COOH
CAS番号:
分子量:
259.37
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
形状
liquid
bp
162 °C (lit.)
mp
0.5 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 20 °C (lit.)
質量シフト
M+5
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O[13C]([13CH2][13CH2]CCC[13CH2][13CH2]/C=C\CCCCCC)=O
InChI
1S/C16H30O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h7-8H,2-6,9-15H2,1H3,(H,17,18)/b8-7-/i9+1,10+1,14+1,15+1,16+1
InChI Key
SECPZKHBENQXJG-NCGYOEDCSA-N
包装
この製品はご要望に応じてバルクストックからご提供いたします。価格、在庫、包装に関しましてはStable Isotopes Customer Serviceまでお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
143.6 °F - closed cup
引火点(℃)
62 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
754838-VAR:
754838-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)