アッセイ
≥97.0%
屈折率
n20/D 1.482 (lit.)
密度
0.946 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CC1=CCCCC1
InChI
1S/C7H9N/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h4H,1-3,5H2
InChI Key
GTMWGXABXQTZRJ-UHFFFAOYSA-N
詳細
Irradiation of cyclohexene-1-carbonitrile with the full arc of Hanovia 450-W lamp yields bicycle[3.1.0]hexane-1-carbonitrile. Photochemistry of cyclohexene-1-carbonitrile has been investigated.
アプリケーション
Cyclohexene-1-carbonitrile has been used in the preparation of cyclohexene-1-carboxylic acid.
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
181.4 °F - closed cup
引火点(℃)
83 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
29252-10ML:4548173241739
29252-VAR:
29252-BULK:
29252-50ML:4548173241746
この製品を見ている人はこちらもチェック
Preparation and photochemistry of cyclohexene-1-carbonitriles.
McCullough JJ and Manning C.
The Journal of Organic Chemistry, 43(14), 2839-2842 (1978)
Aromatization of cyclohexanecarboxylic acid.
B M Babior et al.
The Journal of biological chemistry, 241(16), 3643-3651 (1966-08-25)