Merck
366471
Sigma-Aldrich
シクロペンタンカルボニトリル
98%
別名:
シアノシクロペンタン, シクロペンチルシアニド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C5H9CN
CAS番号:
分子量:
95.14
Beilstein:
1098717
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
67-68 °C/10 mmHg (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
密度
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES記法
N#CC1CCCC1
InChI
1S/C6H9N/c7-5-6-3-1-2-4-6/h6H,1-4H2
InChI Key
SVPZJHKVRMRREG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Cyclopentanecarbonitrile is an alicyclic nitrile.
アプリケーション
Cyclopentanecarbonitrile is suitable for use as substrate to investigate the specific activity of nitrile- and amide- hydrolyzing enzymes isolated from Candida guilliermondii UFMG-Y65 cells. It is suitable for use as reagent to investigate the nitrile degradation by Candida guilliermondii CCT 7207 using free and immobilized cell systems.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
132.8 °F - closed cup
引火点(℃)
56 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366471-10G:4548173140506
366471-VAR:
366471-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
J C Dias et al.
Applied microbiology and biotechnology, 56(5-6), 757-761 (2001-10-17)
Nitrile degradation by Candida guilliermondii CCT 7207 using free and immobilized cell systems was compared. Different specific growth rates were observed for immobilized (mumax=0.021 h(-1)) and the free cells (mumax=0.029 h(-1)). The maximum specific rate of acetic acid formation was
J C Dias et al.
Canadian journal of microbiology, 46(6), 525-531 (2000-07-29)
Candida guilliermondii UFMG-Y65, isolated from a gold mine, was able to utilize different nitriles and the corresponding amides as sole source of nitrogen, at concentrations up to 2 M. Resting cells cultivated on YCB-acetonitrile medium showed nitrile hydrolyzing enzyme activities