Merck
712930
Sigma-Aldrich
3-シアノフタリド
98%
別名:
1,3-ジヒドロ-3-オキソ-1-イソベンゾフランカルボニトリル, 3-シアノ-3H-イソベンゾフラノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H5NO2
CAS番号:
分子量:
159.14
Beilstein:
4292885
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.5% (GC)
98%
フォーム
powder
官能基
ester
nitrile
SMILES記法
O=C1OC(C#N)c2ccccc12
InChI
1S/C9H5NO2/c10-5-8-6-3-1-2-4-7(6)9(11)12-8/h1-4,8H
InChI Key
PUIVIZQHTBRFTR-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
712930-1G:4548173337906
712930-BULK:
712930-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
712930-1G4061826680711